Läs mer
Buffertlösning pH 9,2, Boratbuffert, spårbar till NIST, redo att användas
Produktkod. 13148663 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13148663 500 ml 500ml
10108372 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13148663 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383875000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1330-43-4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution pH 9.2
Namnnotering Boratbuffert, spårbar till NIST, redo att användas
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer MFCD00163147
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.