Läs mer
Buffertlösning, pH 9,21, METTLER TOLEDO™
Produktkod. 10533353
Change view
Kvantitet:
250 mL
6 x 250 mL
Förpackningsstorlek:
1500ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10533353 250 mL 250ml
10657243 6 x 250 mL 1500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10533353 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51350036
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Färg Blått
pH 9.21
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Lösningstyp pH-buffert
Odör Hold (Håll)
Förpackning 250mL