Läs mer
Buffertlösning, pH 9,21, METTLER TOLEDO™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| pH | 9.21 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 x 250 mL |
| Lösningstyp | pH-buffert |
| Odör | Hold (Håll) |
| Förpackning | 250mL |