Läs mer
Buffertlösning pH 9, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 9 |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 25°C
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Boric Acid, DisodiumSalt