Läs mer
Buffertlösning pH 10,00 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10429560 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10429560 1 L HDPE plastflaska 1 L
10789234 500 mL HDPE plastflaska 500ml
10214200 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10274240 5 L Plastbehållare 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10429560 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2880/15
Buffertlösning pH 10,00 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
Färdig att använda för pH-mätning.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
  • Standard och färgkodade buffertlösningar
  • Tillverkad med en tolerans av± 0,02 pH-enheter
  • Noggrant standardiserad och märkt med partispecifikt pH vid 20 °C
  • Alla buffertar är spårbara till NIST och BS 1647 standard
  • Förpackad i HDPE-behållare för att skydda produktens integritet och säkerställa säker hantering (avser 1L, 2,5L och 5L kvantiteter)
  • Standardbuffertar finns tillgängliga inom intervallet pH2 till pH10
  • Färgkodade buffertlösningar finns tillgängliga inom intervallet pH4, pH7 och pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 217672
Specifikationer
Färg Färglös
pH 10
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE plastflaska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer solution pH 10 (borate) Traceable to NIST
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Sodium hydroxide