Läs mer
Buffertlösning pH 4,00 (ftalat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10675492 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10675492 1 L HDPE plastflaska 1 L
10545151 500 mL HDPE plastflaska 500ml
10030190 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10305950 10 L Väska i låda 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10675492 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2820/15
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Buffertlösning pH 4,00 (ftalat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
Färdig att använda för pH-mätning.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
  • Standard och färgkodade buffertlösningar
  • Tillverkad med en tolerans av± 0,02 pH-enheter
  • Noggrant standardiserad och märkt med partispecifikt pH vid 20 °C
  • Alla buffertar är spårbara till NIST och BS 1647 standard
  • Förpackad i HDPE-behållare för att skydda produktens integritet och säkerställa säker hantering (avser 1L, 2,5L och 5L kvantiteter)
  • Standardbuffertar finns tillgängliga inom intervallet pH2 till pH10
  • Färgkodade buffertlösningar finns tillgängliga inom intervallet pH4, pH7 och pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 217672
Specifikationer
Färg Färglös
pH 4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE plastflaska