Läs mer
Buffertlösning pH 5,00 (ftalat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Buffertlösning pH 5,00 (ftalat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 877-24-7 |
| Färg | Färglös |
| pH | 5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2,5 l |
| MDL-nummer | 13070 |
| Förpackning | HDPE plastflaska |