Läs mer
Buffertlösning pH 5,00 (ftalat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10609483 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
2,5 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10609483 500 ml 500ml
10294430 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10609483 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2830/08
 Begränsad artikel
I lager
Buffertlösning pH 5,00 (ftalat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 877-24-7
Färg Färglös
pH 5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer 13070
Förpackning HDPE plastflaska