Läs mer
Buffertlösning pH 6,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Beskrivning
Buffertlösning pH 6,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical , Kvantitet: 1L, CAS: 7778-77-0, färglös, förpackning: HDPE plastflaska, pH: 6, MDL-nummer: 81857, fysisk form: flytande
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7778-77-0 |
| Färg | Färglös |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Molekylformel | H2KO4P |
| MDL-nummer | MFCD00011401 MFCD00147253 |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| InChI-nyckel | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [K+].OP(O)([O-])=O |
| Visa mer |