Läs mer
Buffertlösning pH 6,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10690404 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10690404 500 ml 500ml
10000210 1 l 1 L
10685682 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10690404 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2840/08
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Buffertlösning pH 6,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical , Kvantitet: 1L, CAS: 7778-77-0, färglös, förpackning: HDPE plastflaska, pH: 6, MDL-nummer: 81857, fysisk form: flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7778-77-0
Färg Färglös
pH 6
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer 81857
Förpackning HDPE plastflaska