Läs mer
Buffertlösning pH 7,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
Beskrivning
Buffertlösning pH 7,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
Färdig att använda för pH-mätning.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
- Standard och färgkodade buffertlösningar
- Tillverkad med en tolerans av± 0,02 pH-enheter
- Noggrant standardiserad och märkt med partispecifikt pH vid 20 °C
- Alla buffertar är spårbara till NIST och BS 1647 standard
- Förpackad i HDPE-behållare för att skydda produktens integritet och säkerställa säker hantering (avser 1L, 2,5L och 5L kvantiteter)
- Standardbuffertar finns tillgängliga inom intervallet pH2 till pH10
- Färgkodade buffertlösningar finns tillgängliga inom intervallet pH4, pH7 och pH
Specifikationer
Specifikationer
Färg | Färglös |
pH | 7 |
Fysisk form | Vätska |
Kvantitet | 500 mL |
Förpackning | HDPE plastflaska |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertlösning pH 7,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering