Läs mer
Buffertlösning pH9,00 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| pH | 9 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| MDL-nummer | 217672 |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.