Läs mer
Buffertlösning pH 9,2 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10082531 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082531 500 ml HDPE plastflaska 500ml
10142000 1 l HDPE plastflaska 1 L
10590911 2,5 l HDPE plastflaska 2.5 L
10030180 5 l Plastbehållare 5 L
10419370 10 l Väska i låda 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10082531 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2870/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Buffertlösning pH 9,2 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
pH 9.2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer 163147
Förpackning HDPE plastflaska
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.