Läs mer
Buffertlösning pH 9,2 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10142000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10142000 1 l HDPE plastflaska 1 L
10082531 500 ml HDPE plastflaska 500ml
10590911 2,5 l HDPE plastflaska 2.5 L
10030180 5 l Plastbehållare 5 L
10419370 10 l Väska i låda 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10142000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2870/15
 Begränsad artikel
I lager
Buffertlösning pH 9,2 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
pH 9.2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
MDL-nummer 163147
Förpackning HDPE plastflaska