Läs mer
Buffer Solution pH9.225 BS formulated, Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 1303-96-4 |
| Färg | Undesignated |
| pH | 9.225 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Plastic container |