Läs mer
Buffer Solution pH9.23 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 L |
| MDL-nummer | 217672 |
| Förpackning | Plastic container |