Läs mer
Buffertlösning, kaliumdivätefosfat/di-natriumvätefosfat, pH 7,00, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution, Potassium Dihydrogen Phosphate/di-Sodium Hydrogen Phosphate |
| pH | 7 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Förpackning | Flaska |