Läs mer
Buffertlösning SrCO 3 för AAS 0,05 mg/L HNO 3 -matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SrCO3 |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0.05 mg/L |
| Typ | Buffer Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid |
| Kvantitet | 100 mL |