Läs mer
Buffertlösning SrCO 3 för AAS 0,05 mg/L HNO 3 -matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12944555 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12944555 500 mL Flaska 500ml
12934555 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12944555 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F 102 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SrCO3
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.05 mg/L
Typ Buffer Solution
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid
Kvantitet 500 mL