Läs mer
Buffertlösning, tetraboratnatrium, pH 9,180, Fisher Chemical™ Produktkod.: 12960654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00 SEK
    473.35 SEK / 500ml
    Spara 27.65 SEK
    5% Av
Buffertlösning, tetraboratnatrium, pH 9,180, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12960654 Handla allt Fisher Chemical Produkter
500 mL, 500ml
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 12960654
Brand: Fisher Chemical SOL 012 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00 SEK
    473.35 SEK / 500ml
    Spara 27.65 SEK
    5% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer Solution, Tetraborate Sodium
pH 9.18
Kvantitet 500 mL
Förpackning Flaska
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
3 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1161423 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/10/2025 ProduktkodSOL 012 500
Partinummer1129937 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum03/07/2025 ProduktkodSOL 012 500
Partinummer1050642 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum03/03/2025 ProduktkodSOL 012 500
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertlösning, tetraboratnatrium, pH 9,180, Fisher Chemical™ >