Läs mer
Buffertlösning, tetraoxalatkalium, pH 1,679, Fisher Chemical™
Produktkod. 12970654 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12970654 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12970654 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 013 1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer Solution, Potassium Tetraoxalate
CAS 6100-20-5
pH 1.679
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel C4H3KO8
MDL-nummer MFCD00150443,MFCD00150443
Förpackning Flaska
InChI-nyckel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
IUPAC-namn kalium;hydron;oxalat;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 218.16
PubChem CID 131698588