Läs mer
Buffertlösningar, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 13449579 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Kemiskt namn eller material:
Borate
Phosphate
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material unitSize
13449579 1 L Phosphate 1 L
13538850 500 mL Borate 500ml
15189843 1 L Borate 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13449579 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5608.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiga pH-buffertar tillverkas i stora partier enligt strikta specifikationer och använder kvalitetskontrollprocedurer för att minska variationer från parti till parti
  • Du kan eliminera tid och kostnader för förberedelser och standardisering av lösningar, vilket hjälper till att effektivisera analytiskt arbete med stora volymer i applikationer som kvalitetskontroll
  • Innehåller 0,01 % natriumbensoat
  • Certifieringar: Denna buffert kan spåras till NIST Standard referensbuffert
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate
Analyscertifikat Traceable to NIST Standard reference buffer
pH 7.00
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastflaska