Beskrivning
- Färgkodad
- Färdiga pH-buffertar tillverkas i stora partier enligt strikta specifikationer och använder kvalitetskontrollprocedurer för att minska variationer från parti till parti.
- Du kan eliminera tid och kostnader för förberedelser och standardisering av lösningar, vilket hjälper till att effektivisera analytiskt arbete med stora volymer i applikationer som kvalitetskontroll.
- Lösningar finns i både klara och färgkodade varianter.
- Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder som tillhandahålls av National Institute of Standards and Technology.
- Certifieringar: Varje parti jämfört med NIST Standard referensbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphate |
| Färg | Klart |
| pH | 7.00 |
| Kvantitet | 500 mL |