missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Färgkodad
- Färdiga pH-buffertar tillverkas i stora partier enligt strikta specifikationer och använder kvalitetskontrollprocedurer för att minska variationer från parti till parti.
- Du kan eliminera tid och kostnader för förberedelser och standardisering av lösningar, vilket hjälper till att effektivisera analytiskt arbete med stora volymer i applikationer som kvalitetskontroll.
- Lösningar finns i både klara och färgkodade varianter.
- Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder som tillhandahålls av National Institute of Standards and Technology.
- Certifieringar: Varje parti jämfört med NIST Standard referensbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalate |
| Färg | Rött |
| pH | 4.00 |
| Kvantitet | 1 L |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?