Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffertlösningar för NucleoMag 96 Blod
Kvantitet:
60 mL
100 mL
300 mL
Kemiskt namn eller material:
Bindande buffert MB2
Elueringsbuffert MB6
Lysis Buffer MB1
Förpackningsstorlek:
100ml
300ml
60ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bindande buffert MB2 |
| CAS | 64-17-5 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Isolering av DNA från helblod |
| För användning med (utrustning) | NucleoMag™ 96 Blod |
| pH | 5,0 till 6,0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Formulering | Etanol; Natriumperklorat; Vatten |
| Odör | Alkoholhaltig |