missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffertlösningar för NucleoMag 96 Blod
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
60 mL
100 mL
300 mL
Kemiskt namn eller material:
Bindande buffert MB2
Elueringsbuffert MB6
Lysis Buffer MB1
Förpackningsstorlek:
100ml
300ml
60ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elueringsbuffert MB6 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Isolering av DNA från helblod |
| För användning med (utrustning) | NucleoMag™ 96 Blod |
| pH | 8,0 till 9,0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 300 mL |
| Formulering | Kemikalieblandning (< 1 %) i vatten |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering