Läs mer
Macherey-Nagel™ Tvättbuffert MR3
Beskrivning
NucleoMag™ RNA
- Enrörsprocedur minimerar risken för korskontaminering
- Beprövad 96-brunnars plattformat
- Små elueringsvolymer≥ 50μ L
- Lämplig för manuell och automatiserad bearbetning
- Rekombinant DNas ingår
- Reduktionsmedel TCEP ingår (nrβ -merkaptoetanol behövs)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysbuffert MR1 |
| CAS | 593-84-0 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Isolering av RNA från vävnads- och cellprover |
| För användning med (utrustning) | NucleoMag™ RNA-kit |
| pH | 6,5 till 7,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 125 ml |
| Formulering | Guanidiniumtiocyanat; Vatten |
| Odör | Luktfri |