Läs mer
Macherey-Nagel™ Tvättbuffert MR3
Produktkod. 15889147
Change view
Kvantitet:
125 ml
320 ml
Kemiskt namn eller material:
Lysbuffert MR1
Tvättbuffert MR3
Förpackningsstorlek:
125ml
320ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
15889147 320 ml Tvättbuffert MR3 320ml
15879147 125 ml Lysbuffert MR1 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15889147 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 744353.500
 Begränsad artikel
I lager
Ytterligare buffertlösningar (t.ex. lyseringsbuffert MR1, tvättbuffert MR3) för användning vid magnetisk pärlbaserad isolering av RNA från cell- och vävnadsprover med hjälp av NucleoMag™ RNA kit.
NucleoMag™ RNA
  • Enrörsprocedur minimerar risken för korskontaminering
  • Beprövad 96-brunnars plattformat
  • Små elueringsvolymer≥ 50μ L
  • Lämplig för manuell och automatiserad bearbetning
  • Rekombinant DNas ingår
  • Reduktionsmedel TCEP ingår (nrβ -merkaptoetanol behövs)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tvättbuffert MR3
CAS 593-84-0
Färg Färglös
För användning med (applikation) Isolering av RNA från vävnads- och cellprover
För användning med (utrustning) NucleoMag™ RNA-kit
Fysisk form Vätska
Kvantitet 320 ml
Formulering Guanidiniumtiocyanat; Etanol; Vatten
Odör Alkoholist
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer MR3 (320 mL)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, Tergitol