Läs mer
Bufferttabletter, pH 4 (Ftalat), för pH-mätning, till en fyllnadsvolym på 100 ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 10734751 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 tabletter
Förpackningsstorlek:
50 tabletter
Produktkod. Kvantitet unitSize
10734751 50 tabletter 50 tabletter
1 options
Produktkod. 10734751 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4760/77
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Bufferttabletter, pH 4 (Ftalat), för pH-mätning, till en fyllnadsvolym på 100 ml, Fisher Chemical , Vit, Förpackning: Glasburk, kvantitet: 50 tabletter, MDL-nummer: 81857, fysisk form: fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
pH 4
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 tabletter
Formulering 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monopotassium Salt
MDL-nummer 81857
Förpackning Glasburk
Löslighetsinformation Soluble in Water