Läs mer
Bufferttabletter, pH 9,2 (borat), för pH-mätning, till en fyllnadsvolym på 100 ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 10622261 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 tabletter
Förpackningsstorlek:
50 tabletter
Produktkod. Kvantitet unitSize
10622261 50 tabletter 50 tabletter
1 options
Produktkod. 10622261 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4770/77
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bufferttabletter, pH 9,2 (borat), för pH-mätning, till en fyllnadsvolym på 100 ml, Fisher Chemical , Vit, Förpackning: Glasburk, kvantitet: 50 tabletter, MDL-nummer: 81857, fysisk form: fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
pH 9.2
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 tabletter
Formulering Borates, Sodium Salts, Anhydrous, Sodium Chloride, Tetra
MDL-nummer 81857
Förpackning Glasburk
Löslighetsinformation Soluble in Water
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer tablets, pH 9.2 (borate)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous,Sodium chloride