Läs mer
Thermo Scientific™ Buffert peptonvatten (flaska)
Produktkod. 11962632
Fyll vikt:
225 to 229 g
225.0g - 229.0g
90g + 1.5g
Förpackningstyp:
10 flaskor med skruvlock i en låda
10 wide-necked pots with screw cap closure in a box
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11962632
Brand: Thermo Scientific™ BO0201Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förberika matprover före isolering av Salmonella -arter med dessa färdigberedda mediaflaskor.
Förberika livsmedelsprover före isolering av Salmonella -arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffert Peptone Vatten färdigberedd flaska medium. Buffert peptonvatten är ett icke-selektivt föranrikningsmedium.
Lågt antal och/eller sub- dödligt skadade Salmonellaceller kan finnas i ett testmatprov. Föranrikning i icke-selektivt buffrat peptonvatten ger cellerna tid att reparera och föröka sig innan de introduceras i selektiv kultur, vilket förbättrar chanserna att återvinna Salmonella - arter från provet.
  • Bekvämt: de förfyllda flaskorna är klara för omedelbar användning.
  • Enkel: lätt att använda med minimal träning.
  • Lång hållbarhetstid: upp till 12 månader.
  • Hjälper till att återhämta skadade Salmonellaceller .
Testprovet tillsätts till buffrat peptonvatten i förhållandet 1:10 och inkuberas vid 37°± 1 C i °18 timmar + 2 timmar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Buffert peptonvatten (flaska)
Formatera Sirop flaska
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 90g + 1.5g
Förpackningstyp 10 flaskor med skruvlock i en låda
Kvantitet 10/Pk.