Läs mer
Thermo Scientific™ Buffrat peptonvatten (flaskat)
Produktkod. 13255469
Change view
Fyll vikt:
225 till 229 g
225.0g - 229.0g
90g + 1.5g
99 till 101 g
Förpackningstyp:
10 Sirop-flaskor med skruvlock i en låda
10 bredhalsade potetter med skruvlock i en låda
10 flaskor med skruvlock i en låda
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fyll vikt Förpackningstyp Förpackningsstorlek
13255469 225.0g - 229.0g 10 flaskor med skruvlock i en låda Paket med 10
11962632 90g + 1.5g 10 flaskor med skruvlock i en låda Paket med 10
13255439 99 till 101 g 10 Sirop-flaskor med skruvlock i en låda -
10701104 225 till 229 g 10 bredhalsade potetter med skruvlock i en låda Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13255469 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO0201S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 SEK
    576.08 SEK / Paket med 10
    Save 5.92 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förberika matprover före isolering av Salmonella -arter med dessa färdigberedda mediaflaskor.
Förberika livsmedelsprover före isolering av Salmonella -arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffert Peptone Vatten färdigberedd flaska medium. Buffert peptonvatten är ett icke-selektivt föranrikningsmedium.
Lågt antal och/eller sub- dödligt skadade Salmonellaceller kan finnas i ett testmatprov. Föranrikning i icke-selektivt buffrat peptonvatten ger cellerna tid att reparera och föröka sig innan de introduceras i selektiv kultur, vilket förbättrar chanserna att återvinna Salmonella - arter från provet.
  • Bekvämt: de förfyllda flaskorna är klara för omedelbar användning.
  • Enkel: lätt att använda med minimal träning.
  • Lång hållbarhetstid: upp till 12 månader.
  • Hjälper till att återhämta skadade Salmonellaceller .
Testprovet tillsätts till buffrat peptonvatten i förhållandet 1:10 och inkuberas vid 37°± 1 C i °18 timmar + 2 timmar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Buffert peptonvatten (flaska)
Formatera Sirop flaska
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 225.0g - 229.0g
Förpackningstyp 10 flaskor med skruvlock i en låda
Kvantitet 10/Pk.