Läs mer
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water
Fyll vikt:
223-227 g
950 to 955 g
Formatera:
1 L Sirop Bottle
225 mL sirop bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with Buffered Peptone Water.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Straw |
| Formatera | 225 mL sirop bottle |
| Fyll vikt | 223-227 g |
| Förpackningstyp | 10 sirop bottles with screw cap closure in a box |