Läs mer
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated)
Produktkod. 10301103
Kvantitet:
5 kg
500 g
Varje
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 10301103
Brand: Thermo Scientific™ CM1049B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species using Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated). Buffered Peptone Water is a non-selective pre-enrichment medium and is tested in accordance with ISO 65791 and ISO 11133:20142. It also provides conditions for resuscitation of cells that have been injured by processes of food preservation.
Lågt antal och/eller sub-dödligt skadade Salmonellaceller kan finnas i ett testmatprov. Föranrikning i icke-selektivt buffrat peptonvatten ger cellerna tid att reparera och föröka sig innan de introduceras i selektiv kultur, vilket förbättrar chanserna att återvinna Salmonella -arter från provet.
  • Stöder hög tillväxt och återhämtning: mediet är rikt på näringsämnen och producerar höga återupplivningshastigheter och stöder intensiv tillväxt.
  • Hjälper återhämtning av sub-dödligt skadade salmonellae: mediets fosfatbuffertsystem förhindrar bakterieskada på grund av förändringar i mediets pH och hjälper till att återhämta sub-dödligt skadade salmonellaer som kan vara känsliga för lågt pH.
  • ISO överensstämmer: testad i enlighet med ISO 6579 1 och ISO 11133:2014 2 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Buffert peptonvatten (ISO ) (Dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Föranrikningsmedium
Kvantitet 500 g
Avkastning för 25,0 L medium