Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution (Bottled)
Beskrivning
Carry out microbial limit testing by harmonized methodology of pharmaceutical products in accordance with USP/EP/BP/JP/IP with Thermo Scientific™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution. The combination of phosphate buffer, sodium chloride and peptone increases the viability of sensitive microorganisms by providing an isotonic environment. This is of particular importance when trying to recover cells that may be stressed or sensitive to osmotic pressure.
Använd buffrad natriumkloridpeptonbuljong för utspädning av prover vid analys av icke-sterila produkter för mikrobiella föroreningar.
- Överensstämmer med de harmoniserade kapitlen om testning av mikrobiella gränser från EP/USP/JP 1,2,3
- Upprätthåller cellviabiliteten under utspädningsprocessen.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös, klar |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Formatera | Universalflaskor |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Buffertlösning |
| Fyll vikt | 9.0g + 0.3g |
| Förpackningstyp | Tjugofyra universalflaskor med skruvlock i en låda |
| Kvantitet | 24/Pk. |