Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffrad natriumkloridpeptonlösning (flaskad)
Beskrivning
Utför mikrobiell gränstestning med harmoniserad metodik för läkemedel i enlighet med USP/EP/BP/JP/IP med Thermo Scientific™ buffrad natriumkloridpeptonlösning. Kombinationen av fosfapoler, natriumklorid och pepton ökar känsliga mikroorganismers livskraft genom att skapa en isoton miljö. Detta är särskilt viktigt när man försöker återhämta celler som kan vara stressade eller känsliga för osmotiskt tryck.
Use Buffered Sodium Chloride Peptone Broth for the dilution of samples in the analysis of non-sterile products for microbial contaminants.
- Conforms to the harmonised Microbial Limit Testing chapters from the EP/USP/JP1,2,3
- Maintains cell viability during dilution process.
- Ready-to-use convenience of prepared media
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| Innehåll och lagring | 2° to 25°C |
| Formatera | 125 mL Sirop Bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Fyll vikt | 90 to 91.5 g |
| Förpackningstyp | 10 Sirop Bottles with screw cap closure in a box |
| Kvantitet | 10/Pk. |