Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffrad natriumkloridpeptonlösning (flaskad)
Beskrivning
Utför mikrobiell gränstestning med harmoniserad metodik för läkemedel i enlighet med USP/EP/BP/JP/IP med Thermo Scientific™ buffrad natriumkloridpeptonlösning. Kombinationen av fosfapoler, natriumklorid och pepton ökar känsliga mikroorganismers livskraft genom att skapa en isoton miljö. Detta är särskilt viktigt när man försöker återhämta celler som kan vara stressade eller känsliga för osmotiskt tryck.
Använd buffrad natriumkloridpeptonbuljong för utspädning av prover vid analys av icke-sterila produkter för mikrobiella föroreningar.
- Följer de harmoniserade kapitlen om mikrobiell gränstestning från EP/USP/JP1,2,3
- Upprätthåller cellens livskraft under utspädningsprocessen.
- Färdig användning av färdiga medier
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Thermo Scientific™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Innehåll och lagring | 2° till 25 °C |
| Formatera | 300 ml Siropflaska |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll vikt | 300 till 304 g |
| Förpackningstyp | 10 Siropflaskor med skruvlock i en låda |
| Kvantitet | 10/Pk. |