Läs mer
Epredia™ Buffert zinkformalinhistologifixativ
Produktkod. 10230289 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gallon flaska
5-gallon Cubitainer
Förpackningsstorlek:
18.9 L
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10230289 1 gallon flaska Paket med 4
10086258 5-gallon Cubitainer 18.9 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10230289 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 5701ZF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    891.24 SEK
    729.63 SEK / Paket med 4
    Save 161.61 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Förbättra nukleära detaljer i immunhistokemitekniker med Epredia™ Buffert zinkformalin.
Lätt att hälla flaska hjälper till att minska spill.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningstyp 4/Cs.
Produkttyp Formalin
Kvantitet 1 gallon flaska