Läs mer
Epredia™ Buffert zinkformalinhistologifixativ
Produktkod. p-4532402 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gallon flaska
5 gal. Cubitainer
Förpackningsstorlek:
18.9 L
Paket med 4
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10230289
Brand: Epredia™ 5701ZF
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Förbättra nukleära detaljer i immunhistokemitekniker med Epredia™ Buffert zinkformalin.
Lätt att hälla flaska hjälper till att minska spill.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningstyp 4/Cs.
Produkttyp Formalin
Kvantitet 1 gallon flaska
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde, methylalcohol, zinc sulphate, sodium acetate