Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffertar för NucleoSpin™ 96 DNA-plasma
Beskrivning
NucleoSpin™ 96 DNA-plasma
- Isolering av cellfritt DNA från upp till 2 ml blodplasma (dvs flytande biopsier)
- Mycket effektiv återvinning av cellfritt DNA
- Hög genomströmning 96-brunnars formatlösning
- Manuell eller automatiserad bearbetning
- Optimerat protokoll för cellfritt DNA BCT (Streck rör)
- Core Kits innehåller grundläggande innehåll fokuserat på automationsplattformar
- Typiska nedströmsapplikationer: NGS , qPCR, ddPCR
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bindningsbuffert PMB |
| CAS | 50-01-1 |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Isolering av cellfritt DNA från plasma |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ 96 DNA-plasmakit eller kärnkit |
| pH | 5,0 till 7,0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 ml |
| Formulering | Guanidinhydroklorid; Etanol, denaturerad; Vatten |
| Odör | Alkoholhaltig |