Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffertar för NucleoSpin™ Plasmidkit
Beskrivning
För användning med följande NucleoSpin™ Plasmid DNA-reningssatser:
- NucleoSpin™ Plasmid (Lid/NoLid)
- NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
- NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
- NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (Full/Core Kit)
- NucleoSpin™ Plasmidtransfektionsgrad
- NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-Grade (Full/Core Kit)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elueringsbuffert AE |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Beredning av plasmid-DNA med hög renhet |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ Plasmidsatser |
| pH | 8,0 till 9,0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 3000 ml |
| Odör | Luktfri |