Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysbuffert LBP
Beskrivning
NucleoSpin™ RNA Plus-kit
- Kolumner för borttagning av gDNA ingår– ingen tidskrävande rDNas-nedbrytning
- Bekväm hantering– lysatrensning och gDNA-borttagning med samma kolumn (i ett steg)
- Ny lyseringsbuffert– exceptionellt effektiv, utan behov av merkaptoetanol eller TCEP
- Kiselmembransystem med två kolumner (ett för DNA-borttagning, ett för RNA-isolering)
- Nedströmsapplikationer: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bindande lösning BS |
| CAS | 593-84-0 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | RNA-isolering från celler och vävnad |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin RNA Plus-kit |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 30 ml |
| Formulering | Etylenglykoldiacetat |
| Odör | Luktfritt |
| Löslighetsinformation | 0 till 16 % i vatten |