Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysbuffert LBP
Kvantitet:
30 mL
125 mL
Kemiskt namn eller material:
Bindande lösning BS
Lysbuffert LBP
Förpackningsstorlek:
125ml
30ml
Beskrivning
NucleoSpin™ RNA Plus-kit
- Kolumner för borttagning av gDNA ingår– ingen tidskrävande rDNas-nedbrytning
- Bekväm hantering– lysatrensning och gDNA-borttagning med samma kolumn (i ett steg)
- Ny lyseringsbuffert– exceptionellt effektiv, utan behov av merkaptoetanol eller TCEP
- Kiselmembransystem med två kolumner (ett för DNA-borttagning, ett för RNA-isolering)
- Nedströmsapplikationer: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material | Bindande lösning BS |
CAS | 593-84-0 |
Färg | Färglös |
För användning med (applikation) | RNA-isolering från celler och vävnad |
För användning med (utrustning) | NucleoSpin RNA Plus kit |
Fysisk form | Vätska |
Kvantitet | 30 mL |
Formulering | Etylenglykoldiacetat |
Odör | Luktfri |
Löslighetsinformation | 0 till 16 % i vatten |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Lysbuffert LBP >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering