Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffertar för NucleoSpin™ Viruspaket
Beskrivning
Kompatibla kit inkluderar:
- NucleoSpin™ RNA-virus
- NucleoSpin™ RNA-virus F
- NucleoSpin™ Dx virus
- NucleoSpin™ 8/96 Virus
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysbuffert RAV1 |
| CAS | 593-84-0 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Isolering av viralt RNA och DNA |
| För användning med (utrustning) | Kompatibla NucleoSpin-viruskit |
| pH | 7,0 till 7,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 120 ml |
| Formulering | Guanidiniumtiocyanat; Vatten |
| Odör | Luktfri |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer RAV1 (120 mL)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiochloride, triton x-100