Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffertar för NucleoSpin™ Viruspaket
Produktkod. 15869137
Change view
Kvantitet:
120 ml
200 ml
40 ml RAV1 + 1,0 mg bärar-RNA
Kemiskt namn eller material:
Lysbuffert RAV1
Lysbuffert RAV1 + Bärar-RNA
Tvättbuffert RAV3
Förpackningsstorlek:
120ml
200ml
40ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
15869137 40 ml RAV1 + 1,0 mg bärar-RNA Lysbuffert RAV1 + Bärar-RNA 40ml
15849137 120 ml Lysbuffert RAV1 120ml
15859137 200 ml Tvättbuffert RAV3 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15869137 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740928.40
 Begränsad artikel
I lager
Kompletterande buffertlösningar (t.ex. tvätt- och lysbuffertar) för användning med NucleoSpin™ Viruskit för snabb isolering av virala nukleinsyror (RNA och DNA).
Kompatibla kit inkluderar:
  • NucleoSpin™ RNA-virus
  • NucleoSpin™ RNA-virus F
  • NucleoSpin™ Dx virus
  • NucleoSpin™ 8/96 Virus
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lysbuffert RAV1 + Bärar-RNA
CAS 593-84-0
Färg Färglös
För användning med (applikation) Isolering av viralt RNA och DNA
För användning med (utrustning) Kompatibla NucleoSpin-viruskit
pH 7.0 till 7.5
Fysisk form Flytande (RAV1), lyofiliserat (bärar-RNA)
Kvantitet 40 ml RAV1 + 1,0 mg bärar-RNA
Odör Luktfritt
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer RAV1 (40 mL) plus Carrier RNA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate