Läs mer
Thermo Scientific™ Buffertar för RNA-transkripition och posttranskriptionella modifieringar
Produktkod. 31722851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 μl
800 μl
1000 μl
Kemiskt namn eller material:
Capping Buffer
Poly(A) Polymerase Buffer
T4 RNA Ligase 2 Reaction Buffer
T4 RNA Ligase Reaction Buffer
Transcription Buffer
Koncentration:
10X
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Koncentration
31722851 200 μl Transcription Buffer 10X
31722913 800 μl Capping Buffer 10X
31722814 1000 μl Poly(A) Polymerase Buffer 10X
31722817 200 μl T4 RNA Ligase Reaction Buffer 10X
31722850 200 μl T4 RNA Ligase 2 Reaction Buffer 10X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31722851 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F8156AF
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Högkvalitativt RNA syntetiserat genom in vitro-transkription är avgörande för RNA-forskning och denna mångsidiga teknik kan användas i en rad olika tillämpningar, inklusive införandet av modifierade nukleotider i RNA-transkript för ökad translationskapacitet och minskad immunaktivitet hos cellerna.
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Högkvalitativt RNA syntetiserat genom in vitro-transkription är avgörande för RNA-forskning och denna mångsidiga teknik kan användas i en rad olika tillämpningar, inklusive införandet av modifierade nukleotider i RNA-transkript för ökad translationskapacitet och minskad immunaktivitet hos cellerna.
Funktioner
  • Bekväma fristående enzymer och buffertar för arbetsflödesoptimering
  • Inga animaliska ursprungskomponenter i slutproduktens sammansättning
  • Tillförlitliga och reproducerbara resultat med rigorös kvalitetstestning
  • Skalbara och tillgängliga som OEM-produkter
Användningsområden
  • CRISPR/Cas-baserad genomredigering
  • Genuttryck
  • Generering av pluripotenta celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Transcription Buffer
Koncentration 10X
För användning med (applikation) RNA-syntes
pH 8
Fysisk form Vätska
Kvantitet 200 μl
Inkluderar 10X Transcription Buffer, 200 μL
Store at -20°C.