Läs mer
Buflomedil hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Buflomedil hydrochloride is a vasodilator used to treat claudication or the symptoms of peripheral arterial disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buflomedil hydrochloride |
| CAS | 35543-24-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H26ClNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 55 mg/mL (159.95 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (96.93 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(OC)C=C(OC)C=C1OC)CCCN2CCCC2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.85 |
| Formel vikt | 343.85 |
| Visa mer |