Läs mer
Buflomedil N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buflomedil N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2731671-51-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Buflomedil N-Oxide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H25 N O5 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Buflomedil N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO5.ClH/c1-21-13-11-15(22-2)17(16(12-13)23-3)14(19)7-6-10-18(20)8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCC[N+]2([O-])CCCC2)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(1-oxidopyrrolidin-1-ium-1-yl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one;hydrochloride |
| Visa mer |