Läs mer
Buformin-d9 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30337583
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30337583 10 mg
30342172 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30337583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68952210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buformin-d9 Hydrochloride
CAS 1215700-80-3
Molekylformel C6H7D9ClN5
Kvantitet 10 mg
Synonym N-Butyl-d9-idodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-Butyl-d9-biguanide Hydrochloride, 1-Butylbiguanide-d9 Hydrochloride, Buformine-d9 Hydrochloride, Butformin-d9 Hydrochloride, Butylbiguanide-d9 Hydrochloride, Butyldiguanide-d9 Hydrochloride, DBV-d9 Hydrochloride, Dibetos B-d9 Hydrochloride, Glybigid-d9 Hydrochloride, H 224-d9 Hydrochloride, N1-Butylbiguanide-d9 Hydrochloride, W 37-d9 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H15N5.ClH/c1-2-3-4-10-6(9)11-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H6,7,8,9,10,11);1H/i1D3,2D2,3D2,4D2;
LEDER NC(NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N.Cl
IUPAC-namn 3-Carbamimidoyl-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)guanidine hydrogen chloride
Molekylvikt (g/mol) 202.73
Formel vikt 202.17