Läs mer
MedChemExpress Bufotalin
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.56 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 471-95-4 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.46% |
| Löslighet | DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.35 mM) |
| Mål | Apoptosis∣Reactive Oxygen Species |
| Kvantitet | 5 mg |